安全性情報
MAB5366
Sigma-Aldrich
抗リーリン抗体、a.a. 164-189 mreelin、クローン142
clone 142, Chemicon®, from mouse
別名:
reelin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
142, monoclonal
交差性
mouse, vertebrates, human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RELN(5649)
詳細
大脳皮質の高度に層状になった構造は、神経細胞の移動パターンによって確立されています。第一段階は、放射状グリア細胞と最初に発生したニューロンからなる始原的な層、プレプレートの形成です。これらのニューロンの中には、カハール・レチウスニューロンがあります。次の段階では、プレプレートが、カハール・レチウスニューロンが存在する表面(辺縁)領域と、ニューロンが形成される深層側のサブプレートに分裂します。サブプレートから移動するニューロンは皮質プレートを形成します。この移動は放射状グリア線維上で起こります。
マウスのリーラー変異体では、大脳皮質および小脳皮質全体に、異常な細胞移動パターンが認められます。プレプレートは正常に形成され、ニューロンは脳室領域で正しい時間に分化します。しかし、皮質プレートでニューロンの正常な「インサイドアウト」配置が形成されるのではなく、古いニューロンが脳室領域から最も離れて位置し、若いニューロンは全く遠くに移動しません。リーラー大脳皮質は、野生型マウスの大脳皮質とは逆になっています。
リーラーマウスの異常は、カハール・レチウス細胞による細胞外マトリックスタンパク質の産生にあると考えられています(D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912)。この388 kDaのタンパク質は、野生型マウスは産生しますが、リーラー変異マウスは産生しません。このリーリンタンパク質は、皮質プレート内で移動するニューロンの位置決めに重要であると考えられています(図1)。リーリンが存在しない場合、移動するニューロンは「失われ」、皮質プレートは異常になります。リーリンが細胞に位置を知らせる機構、細胞がリーリンにどのように応答するのか、そしてリーリンが存在しないとなぜ「反転した」プレートが生じるのかは、まだわかっていません。しかし、リーラー遺伝子がコードするタンパク質が同定されれば、これらの研究を開始することができるでしょう。
特異性
Reelin。エピトープは、アミノ酸164と189の間です。
免疫原
Recombinant reelin amino acids 40-189.
エピトープ:a.a. 164-189
アプリケーション
この抗リーリン抗体、a.a. 164-189 mreelin、クローン142は、リーリンの検出において、IH、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:
1:250~1:500。ウェスタンブロッティングにおいて、リーリンは約400~450、300、および180~200 kDaの3つのバンドとして現われます。′
免疫組織染色:
1:250~1:500、4% PFA固定組織。この抗体はIHで使用されました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
成長円錐・軸策ガイダンス
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロットによりルーチン評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のリーリンを検出できます。
ターゲットの説明
ウェスタンブロッティングにおいて、リーリンは約400~450、300、および180~200 kDaの3つのバンドとして現われます。′
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製マウスモノクローナルIgG1、0.25M NaCl、0.1% sodium azide含有の0.02Mリン酸バッファーに溶解。
保管および安定性
2~8ºCの未希釈アリコートで受領日から6カ月間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス肝臓または腎臓
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5366:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Changes in cell migration and survival in the olfactory bulb of the pcd/pcd mouse.
J Valero, E Weruaga, A R Murias, J S Recio, G G Curto, C Gomez, J R Alonso
Developmental neurobiology null
K Tsamis et al.
The International journal of neuroscience, 117(1), 25-46 (2007-03-17)
Reelin is a secreted glycoprotein with a crucial role in development of the Central Nervous System. In adults, its function remains unclear but it may be involved in the modulation of synaptic plasticity. Having in mind this possible property of
Brian R Mullen et al.
ASN neuro, 5(1), e00106-e00106 (2013-01-10)
Genetic and environmental factors are both likely to contribute to neurodevelopmental disorders, including ASDs (autism spectrum disorders). In this study, we examined the combinatorial effect of two factors thought to be involved in autism--reduction in the expression of the extracellular
Polymicrogyria includes fusion of the molecular layer and decreased neuronal populations but normal cortical laminar organization.
Judkins, AR; Martinez, D; Ferreira, P; Dobyns, WB; Golden, JA
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology null
Transcriptomal comparison of human dermal lymphatic endothelial cells ex vivo and in vitro.
Wick, N; Saharinen, P; Saharinen, J; Gurnhofer, E; Steiner, CW; Raab, I; Stokic et al.
Physiological Genomics null