203291
Bisindolylmaleimide I, Hydrochloride
An enhanced water-soluble form of Bisindolylmaleimide I.
別名:
Bisindolylmaleimide I, Hydrochloride, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl)maleimide, HCl
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
orange-red
溶解性
water: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2.ClH/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20;/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31);1H
InChI Key
XRAMWNCMYJHGGH-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Protein kinase C
警告
再構成
その他情報
Kuchera, S., et al. 1993. Agents Actions 39, C169.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
WGK
WGK 3
Jan Code
203291-1MG:
203291-VMG:
203291-25MG:
203291-250UG:
試験成績書(COA)