アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
InChI Key
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKC
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Gekeler, V., et al. 1996. Br. J. Cancer74, 897.
Kiss, Z., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta1265, 93.
Muid, R.E., et al. 1991. FEBS Lett.293, 160.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
203293-1ML:
試験成績書(COA)