安全性情報
P-071
Supelco
Pain Management Multi-component Opiate Mixture-13 solution
100 μg/mL each component (10 μg/mL Fentanyl), ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Opiate Mixture-13 Pain Control Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
Buprenorphine, 100 μg/mL
Codeine, 100 μg/mL
Fentanyl, 10 μg/mL
Hydrocodone, 100 μg/mL
Hydromorphone, 100 μg/mL
Meperidine, 100 μg/mL
(±)-Methadone, 100 μg/mL
Morphine, 100 μg/mL
Naloxone, 100 μg/mL
Naltrexone, 100 μg/mL
Oxycodone, 100 μg/mL
Oxymorphone, 100 μg/mL
cis-Tramadol HCl, 100 μg/mL
包装
ampule of 1.0 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
estupefaciente/psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA/IIC (Portugal)
濃度
100 μg/mL each component (10 μg/mL Fentanyl)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
A multi-component mix containing opiates methadone, buprenorphine, tramadol, codeine, fentanyl, hydrocodone, meperidine, morphine, naloxone, naltrexone, oxycodone, and oxymorphone. Opiates are a highly abused and addictive class of drugs prescribed for the treatment of pain. This certified solution mix is suitable for numerous applications from pain prescription monitoring, clinical toxicology, and forensic analysis to urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Codeine
    Fentanyl
    Hydrocodone
    Hydromorphone
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-071-CC:
P-071-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
P-071-1ML4061834253846