特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
InChI Key
UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O-004-CC:
O-004-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
プロトコル
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.