Merck
O-030
Supelco
オキシホルホン-3-β-D-グルクロニド 溶液
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27NO10
CAS番号:
分子量:
477.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C23H27NO10/c1-24-7-6-22-13-9-2-3-11(32-21-16(28)14(26)15(27)18(34-21)20(29)30)17(13)33-19(22)10(25)4-5-23(22,31)12(24)8-9/h2-3,12,14-16,18-19,21,26-28,31H,4-8H2,1H3,(H,29,30)/t12-,14+,15+,16-,18+,19+,21-,22+,23-/m1/s1
InChI Key
ILRLBQVIWURYLX-WUDROUKASA-N
詳細
オキシモルフォン-3ß-D-グルクロニドの認証Snap-N-Spike®溶液。痛みのための処方薬のモニタリング、臨床毒性検査、医薬品研究、法医学分析、または尿中薬物検査などのさまざまなGC/MSアプリケーションやLC/MSアプリケーションにおける使用に適しています。オキシモルフォン-3ß-D-グルクロニドは、尿中と血漿中のオキシモルフォンの主な代謝産物です。オキシモルフォンはOpana®、Numorphan®、およびNumorphoneなどの商品名で販売されており、中等度から重度の疼痛の緩和に適応される麻薬性鎮痛剤です。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numorphan is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Opana is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O-030-1ML:4548173333298
O-030-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
O-030-1ML4061834211822