Merck
F-049
Supelco
p-Fluorofentanyl solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27FN2O
CAS番号:
分子量:
354.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 0.5 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)N(C2CCN(CC2)CCc3ccccc3)C(=O)CC
InChI
1S/C22H27FN2O/c1-2-22(26)25(20-10-8-19(23)9-11-20)21-13-16-24(17-14-21)15-12-18-6-4-3-5-7-18/h3-11,21H,2,12-17H2,1H3
InChI Key
KXUBAVLIJFTASZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
para-Fluorofentanyl is an opioid analgesic being an analogue of fentanyl developed by Janssen Pharmaceutica in the 1960s. para-Fluorofentanyl potently activates the human μ; opioid receptor and is abused recreationally. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for para-Fluorofentanyl LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
F-049-0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)