Merck
E-113
Supelco
cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸
500 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
別名:
EPA, チムノドン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2CH=CH)5(CH2)3CO2H
CAS番号:
分子量:
302.45
Beilstein:
1714433
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
500 μg/mL in ethanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
屈折率
n20/D 1.4977 (lit.)
mp
−54-−53 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eicosapentaenoic acid (cis-5,8,11,14,17), also known as EPA, is a long-chain omega-3 fatty acid. Studies suggests that EPA as well as other fatty acids can serve as biomarkers for cardiovascular disease, and nutritional and metabolic disorders. This certified solution standard is suitable for use as starting material in the preparation of linearity standards, calibrators, or controls in mass spectrometry-based EPA testing applications such as assessment of cardiovascular disease risk and fatty acid deficiency, and detection and quantification of EPA in nutraceuticals and dietary supplements.
生物化学的/生理学的作用
5-リポキシゲナ-ゼ阻害剤です。トロンボキサンA2の産生量を低下させます。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-113-1ML:4548173958477
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2