Merck
A-122
Supelco
アラキドン酸
1.0 mg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
別名:
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-エイコサテトラエン酸, Immunocytophyte, エイコサ-5Z,8Z,11Z,14Z-テトラエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
304.47
Beilstein:
1713889
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in ethanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
屈折率
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A Certified Spiking Solution® suitable for use in mass spectrometry-based fatty acid testing applications such as assessment of cardiovascular disease risk and fatty acid deficiency, and detection and quantification of arachidonic acid in nutraceuticals and dietary supplements. Arachidonic acid (cis-5,8,11,14), sometimes referred to as AA or ARA, is a polyunsaturated omega-6 fatty acid. Studies suggests that ARA as well as other fatty acids can serve as biomarkers for cardiovascular disease, and nutritional and metabolic disorders.
生物化学的/生理学的作用
アラキドン酸(AA)は、細胞膜中にリン脂質成分として存在する不飽和ω6脂肪酸です。ホスホリパーゼA2は、炎症に応答して膜リン脂質からアラキドン酸を放出します。アラキドン酸はその後、少なくとも2つのシクロオキシゲナーゼ(COX)アイソフォームによってプロスタグランジンとトロンボキサンに代謝され、リポキシゲナーゼによってロイコトリエンとリポキシンに代謝され、チトクロームP450に触媒される代謝作用でエポキシエイコサトリエン酸になります。アラキドン酸とその代謝産物は、シグナル伝達、平滑筋収縮、走化性、細胞の増殖と分化、アポトーシスなどの様々な生物学的過程で重要な役割を果たします。アラキドン酸は、Gタンパク質のサブユニットに結合し、Ras GTPアーゼ活性化タンパク質(GAP)の活性を抑制することが実証されています。細胞のアラキドン酸摂取はエネルギーに依存し、タンパク質によって促進される細胞膜を透過する輸送に関与しています。
アラキドン酸とその代謝産物は、シグナル伝達、平滑筋収縮、走化性、細胞の増殖と分化、アポトーシスなどの様々な生物学的過程で重要な役割を果たします。
アラキドン酸はMDA-MB-435ヒト転移癌細胞の細胞外マトリクス分子(コラーゲンIV、ビトロネクチン)への接着を促進します。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-122-1ML:4548174016862
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
リノレン酸 analytical standard
Supelco
62160
リノレン酸
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SML3061-25MG4065267137179
SML3061-5MG4065267137186
SML3062-25MG4065266075380
SML3062-5MG4065266075397
S-049-1ML4061836829544
S-050-1ML4061836829551
R309362-1EA
MABN8244055977144970
S-056-1ML4061836829612
SAB4504730-100UG4061831457445
CWA-1143-25UL4065268914564
A-122-1ML4061833326558
HMI1002-5NMOL4061831384666
HLTUD10024061836101657
HLMIR10024061836748555
MLMIR01304061836707545
HLMIR00684061836724184
HLTUD00684061836078065
MSTUD01314061836846831
MLTUD01304061836087647
MLTUD01314061836087654
MLMIR01314061836707552
SAB4700191-100TST4061832706405
SAB4700190-100UG4061832706399
E2279-200UL4061838105028