Merck
D-083
Supelco
Desomorphine solution
1 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO2
CAS番号:
分子量:
271.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
1 mg/mL in acetonitrile
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(O2)C([C@@]3([C@]2([H])CCC4)[C@]4([H])[C@H](N(C)CC3)C5)=C5C=C1
InChI
1S/C17H21NO2/c1-18-8-7-17-11-3-2-4-14(17)20-16-13(19)6-5-10(15(16)17)9-12(11)18/h5-6,11-12,14,19H,2-4,7-9H2,1H3/t11-,12+,14-,17+/m0/s1
InChI Key
LNNWVNGFPYWNQE-GMIGKAJZSA-N
詳細
Desomorphine, most commonly referred to by its street name Krokodil, is a designer opiate and morphine derivative originally abused in Russia and other parts of Europe due to its ease of manufacture from codeine. Desomophine was previously sold under the trade name Permonid as an opiate drug for treatment of pain. This certified solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS opiate testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring, or urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-083-CHK:
D-083-CC:
D-083-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)