Merck
M-003
Supelco
Morphine-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16NO3D3
CAS番号:
分子量:
288.36
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H](C=C1)[C@H]2C(C1C3C4)(CCN3C([2H])([2H])[2H])C5=C4C=CC(O)=C5O2
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1/i1D3
InChI Key
BQJCRHHNABKAKU-LLQNGXJRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for quantiation of morphine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, pain prescription monitoring, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods. Morphine is a very potent opiate analgesic drug used to relieve both acute and chronic severe pain. Sold under trade names including MS Contin®, Kadian®, Oramorph®, and Roxanol, morphine is also a commonly abused recreational drug due to its widespread availability and high potential for addiction.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kadian is a registered trademark of Actavis Elizabeth LLC
MS Contin is a registered trademark of Purdue Frederick Company
Oramorph is a registered trademark of AAIPharma, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-003-1ML:
M-003-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)