詳細
Merck USA index - 14, 4653
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
≥160 USP units/mg dry wt
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
≤0.5 EU/mg Endotoxin
溶解性
water: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
InChI Key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
その他情報
Ehrlich, B.E., et al. 1994. Trends Pharmacol. Sci.15,145.
WGK
WGK 2
Jan Code
375095-16MU:
375095-100KU:
375095-500KU:
試験成績書(COA)