安全性情報
375054
Millipore
Heparin, Porcine Intestinal Mucosa, Biotin Conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
由来生物
Porcine intestinal mucosa
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Biotinylated heparin containing 5-8 mole-percent biotin. Biotin attachment is through a 12-atom spacer arm containing a cleavable disulfide group. M.W. 15000 (avg.).
警告
Toxicity: Harmful (C)
その他情報
Pankhurst, G.J., et al. 1998. Biochemistry 37, 4823.
Stearns, N.A., et al. 1997. Anal. Biochem. 247, 348.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
375054-MG:
375054-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1