アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x10 mg (900407P-10MG)
pkg of 1 × 1 mg (900407P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 900407P
脂質タイプ
click reagents
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C#CCCCC1(N=N1)CCCCCCCCC(O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H72N3O8P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21-24-28-37(43)47-34-36(35-49-51(45,46)48-33-32-42(3,4)5)50-38(44)29-25-22-19-20-23-27-31-39(40-41-39)30-26-9-7-2/h2,36H,6,8-35H2,1,3-5H3/t36-/m1/s1
InChI Key
XBLDRLHMTZEHJM-PSXMRANNSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
900407P-1MG:
900407P-10MG:
900407P-VAR:
900407P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)