安全性情報
NIST675
Line position, Mica
NIST® SRM® 675, for X-ray powder diffraction
別名:
Fluorphlogopite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg3K[AlF2O(SiO3)3]
CAS番号:
分子量:
421.24
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 7.5 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
diffraction/scattering: suitable
詳細
For more information,please refer to the COA and SDS.
SRM 675_cert
SRM 675_SDS
アプリケーション
The Standard Reference Material (SRM) Line position, Mica is intendedfor use as a calibration standard, either externally or internally, for low 2 (large d-spacing) in powder diffractometry.
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST675:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)