安全性情報
NIST670
Rutile ore
NIST® SRM® 670
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 90 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Titanium dioxide (TiO2), Iron(III) oxide (Fe2O3), Zirconium dioxide (ZrO2), Silicon dioxide (SiO2), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Vanadium(V) oxide (V2O5)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST670:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)