安全性情報
TAN005
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (0.49 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
別名:
TAN-Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
according to ISO 17025
according to ISO 17034
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 1 × 125 g
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Total Acid Number Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Total acid number standard is used for the verification of analytical instruments used to determine acid number by potentiometric titration. It may be typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TAN005-3X125G:
TAN005-125G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)