安全性情報
BCR449
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, high level
別名:
Mineralöl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
BCR449
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR449-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1