安全性情報
PHR2881
Supelco
ミネラルオイル
pharmaceutical secondary standard, reference material
別名:
Mineral oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical secondary standard
reference material
認証
traceable to USP 1443952
APIファミリー
mineral oil
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1.5 mL
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2881-1.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)