安全性情報
40900-U
Supelco
変圧器油(PCBを含まない)
別名:
Non-PCB Insulating Oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 250 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Transformer oil (PCB free) is a neat reference standard for environmental analysis.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Transformer oil (PCB free) has been used as an analytical standard for the quantification of polychlorinated biphenyls in transformer oil samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
294.8 °F - closed cup
引火点(℃)
146 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40900-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of polychlorinated biphenyls in transformer oil using various adsorbents for solid phase extraction
Na C-Y, et al.
Chemosphere, 73(1), S7-S12 (2008)