安全性情報
46956
Supelco
変圧器油(PCBを含まない)
analytical standard, PCB free
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 10 × 5 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
私たちは、環境、食品・飲料、法医学、石油化学および製薬分析など、ただしこれらに限らない、さまざまな用途に変圧器油(PCB不含)を提供しています。特に明記しない限り、化学物質の純度は約99%です。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
294.8 °F - closed cup
引火点(℃)
146 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46956:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1