認証
ISO 17025,17034
製品種目
Aquastar®
フォーム
liquid
包装
ampule of 10 × 8 mL
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
動粘度
7.8 cSt(20 °C)
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
アプリケーション
特徴および利点
- Packed in convenient 8 mL glass ampoules with 10 single-use ampoules in a box
- Subjected to stability and homogeneity studies following ISO 17034 and ISO Guide 35
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Directly traceable to SI unit (kg) and verified by SRM 2890 from NIST
包装
アナリシスノート
法的情報
試薬
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.