安全性情報
1.88001
Supelco
CombiTitrant 1
別名:
Karl Fischer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
製品種目
Aquastar®
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
36 mo. (from manufacture date)
反応適合性
reaction type: volumetric
濃度
1 mg/mL
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
red-brown
フォーマット
single component solution
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
アプリケーション
1880011045 is packaged in GL45 glass bottle.
AQUASTAR®
包装
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
アナリシスノート
Expiration dateExp 36 months from mfg dateColorRed-brownDensity at 20°C1.065-1.085g/cm3Efficiency factor (mg water per mL)1.0 minFormLiquid
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
資料
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.