Merck
1.09259
Supelco
Water standard 5 mg/ml
(1 ml contains 5 mg H₂O) Aquastar®
別名:
TM=["AQUASTAR"] Water Standard 5 mg/ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
EC Index Number:
200-752-1
NACRES:
NA.24
蒸気圧
2.04 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
Aquastar®
形状
liquid
自己発火温度
300 °C
expl. lim.
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol)
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
転移温度
flash point 49 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
詳細
Water standard 5 mg/ml is a liquid water standard based on long-chain alcohol.
アプリケーション
The 5mg/ml water standard can be used as an analytical standard for daily titer control.
アナリシスノート
Assay: 4.980 - 5.020 mg/ml
法的情報
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F
引火点(℃)
49 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Supelco
1.88015
Solvent
Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88010
Titrant 5
メタノール Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Supelco
1.88009
メタノール