安全性情報
RTM9
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 14.50 mPa.s (25.00 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
14.50 mPa.s(25.00 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon CCS Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified mineral oil rotational viscosity standards are specifically formulated for use with rotational viscometers.
特徴および利点
  • Tested and certified at 20°C and 25°C.
  • Kinematic Viscosity at temperatures 20.5°C to 24.5°C is calculated in accordance with ASTM D341.
  • 500 mL inert glass packaging with tamper-evident cap provides absolute assurance of sample integrity.
  • Full traceability to national standards.
  • Supplied with the latest EU fully compliant MSDS.
  • Shelf life of 12 months.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RTM9-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)