安全性情報
NIST688
Basalt rock
NIST® SRM® 688
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 60 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in evaluating the accuracy of analytical methods and instruments used in the analysis of geological type materials. SRM 688 is a finely powdered basalt rock that was obtained from a Cenozoic basalt flow near Jaclpot, Nevada. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 688_cert
SRM 688_SDS
アプリケーション
The SRM is intended for the assessment of the accuracy of instruments and analytical methods used in the analysis of geological type materials.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Aluminum oxide (Al2O3), Iron(II) oxide (FeO), Iron(III) oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Manganese(II) oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Phosphorus Pentoxide (P2O5), Silicon dioxide (SiO2), Titanium dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium oxide (Cao), Carbon dioxide (CO2), Fluorine (F), Magnesium oxide (MgO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST688:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)