安全性情報
NIST70B
Potassium feldspar
NIST® SRM® 70b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 1 bottle x 40 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Iron (Fe), Silicon (Si), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Rubidium (Rb), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Vanadium (V), Zinc (Zn), Chromium (Cr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST70B:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)