安全性情報
NIST694
リン鉱石
NIST® SRM® 694, Western
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 90 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SRM694 の 1 単位は、<150 µm (100 mesh) powdered material. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 694_cert
SRM 694_SDS 90 g で構成されています。
アプリケーション
リン酸塩岩標準参照物質(SRM)は、リン酸塩岩、肥料、および類似の物質の分析に使用される分析方法を検証し、機器を較正することを目的としています。
特徴および利点
成分の NIST 認定値が提供され、濃度で表されます。
その他情報
以下に記載する分析物に関して認証されています。
酸化アルミニウムム(Al2O3)、酸化カルシウム(CaO)、酸化カドミウム(CdO)、フッ素(F)、酸化鉄(Fe2O3)、酸化カリウム(K2O)、酸化マグネシウム(MgO)、酸化マンガン(MnO)、酸化ナトリウム(Na2O)、五酸化リン(P2O5)、二酸化ケイ素(SiO2)、ウラン(U)、五酸化バナジウム (V2O5
参照/情報値が以下の分析物に関して提供されています。
酸化クロム(Cr2O3)、二酸化チタン(TiO2)、酸化亜鉛(ZnO)
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST694:4548173349176
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)