安全性情報
NIST695
Trace elements in multi-nutrient fertilizer
NIST® SRM® 695
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 70 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
agriculture
フォーマット
matrix material
詳細
A unit of SRM 695 consists of approximately 70 g of jet-milled fertilizer.
SRM 695_cert
SRM 695_SDS
アプリケーション
NIST695 Trace elements in multi-nutrient fertilizer standard reference material (SRM) is intended primarily for use in the evaluation of techniques employed in the analysis of multi-nutrient fertilizer materials and materials of a similar matrix.
特徴および利点
  • SRM 695 is available with certified mass fraction values of major, minor, and trace elements.  
  • The NIST certificate is provided with source, preparation, analysis details and use instructions.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Calcium (Ca), Manganese (Mn), Iron (Fe), Sodium (Na), Magnesium (Mg), Potassium (K), Zinc (Zn), Arsenic (As), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Molybdenum (Mo), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Cobalt (Co), Lead (Pb), Copper (Cu), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Boron (B), Nitrogen (N), Phosphorous (P), Selenium (Se), Chlorine (Cl), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Ox. Sol. 3 - STOT RE 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST695:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Simultaneous determination of macronutrients, micronutrients and trace elements in mineral fertilizers by inductively coupled plasma optical emission spectrometry.
Souza O D S, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 96, 1-7 (2014)