安全性情報
BCR178
Calcium ammonium nitrate fertilizer (composition)
BCR®, certified reference material
別名:
Calcium ammonium nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR178
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR178-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)