安全性情報
BCR113
Potassium chloride fertilizer (elemental composition)
BCR®, certified reference material, elemental composition fertilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品名
Potassium chloride fertilizer (elemental composition), BCR®, certified reference material
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR113
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
BCR113-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)