安全性情報
NIST25D
Manganese ore
NIST® SRM® 25d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 60 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in validation of chemical and instrumental methods of analysis. A unit of SRM 25d consists of a bottle containing approximately 60 g of powder of particle size less than 74 μm (No. 200 sieve). For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 25D_cert
SRM 25D_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Manganese (Mn), Phosphorus pentoxide (P2O5), Silicon dioxide (SiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium oxide (Al2O3), Iron oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Titanium dioxide (TiO2), Available Oxygen (O), Barium (Ba), Calcium oxide (CaO), Moisture
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST25D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)