安全性情報
8.18632
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
for synthesis
別名:
(1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
232-087-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
255 °C
expl. lim.
0.8-6 % (v/v)
反応適合性
reagent type: reductant
bp
155-156 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
転移温度
flash point 33 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[C@H]21C([C@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +42.0 - +46.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
α-ピネン 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-ピネン