Merck
870337P
Avanti
C10:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Decanoyl L-carnitine (HCl salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H34ClNO4
CAS番号:
分子量:
351.91
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
(TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x5 mg (870337P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870337P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870337P-VAR:
870337P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)