Merck
870862P
Avanti
C8:0 L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Octanoyl L-carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H29NO4
分子量:
287.40
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1x5 mg (870862P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870862P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870862P-5MG:
870862P-VAR:
試験成績書(COA)