Merck
870866P
Avanti
C5:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Pentanoyl L-carnitine (HCl salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24ClNO4
CAS番号:
分子量:
281.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x25 mg (870866P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI Key
REFPVMRTHIMPLJ-HNCPQSOCSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870866P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870866P-25MG:
870866P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)