包装
pkg of 1 × 5 mg (870850P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870850P
脂質タイプ
bioactive lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
InChI Key
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
関連するカテゴリー
詳細
C12 Carnitine or lauroyl L-carnitine, is a lauric acid-derived serum acylcarnitine. It mediates obesity-induced inflammation in adipose. Elevated levels of lauroyl carnitine in carcinoma-associated fibroblasts (CAF)-adipose tissue acts as a biomarker for obesity, insulin resistance and inflammation.
アプリケーション
C12 Carnitine or lauroyl L-carnitine has been used to investigate its effect on the glycine transporters activity. It has also been used to study its effect on pro-inflammatory activation of macrophages.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870850P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870850P-VAR:
870850P-BULK:
870850P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)