包装
pkg of 1 × 10 mg (860518P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860518P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI Key
VODZWWMEJITOND-NXCSZAMKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- タバコスズメガManduca胚細胞株(MRRL-CH1)におけるアポトーシス誘導
- 液体クロマトグラフィー-質量分析により肝組織由来セラミドを定量する標準物質として
- β-グルコセレブロシダーゼ(GCase)変異を伴うヒト胚腎細胞(HEK29)におけるセラミダーゼを阻害
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860518P-BULK:
860518P-VAR:
860518P-5MG:
860518P-10MG:
試験成績書(COA)