Merck
870311P
Avanti
L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Carnitine-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6D9NO3
分子量:
170.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870311P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI Key
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870311P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870311P-1MG:
870311P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)