Merck
860848P
Avanti
CER5-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860848P, powder
別名:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H58D9NO4
CAS番号:
分子量:
562.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860848P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860848P
脂質タイプ
sphingolipids
deuterated lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI Key
YWZGQPJRQXHVQX-FMUVJMMOSA-N
詳細
CER5-2′R(d9), also known as N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine has been used as a deuterium-labeled ceramide standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for qualitative analysis of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860848P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860848P-1MG:
860848P-VAR:
860848P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)