Merck
860852P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860852P, powder
別名:
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H112D9NO6
CAS番号:
分子量:
985.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860852P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860852P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C62H121NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-31-35-39-43-47-51-55-61(67)69-56-52-48-44-40-36-32-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-30-34-38-42-46-50-54-60(66)63-58(57-64)62(68)59(65)53-49-45-41-37-33-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,58-59,62,64-65,68H,3-16,18-26,28-57
InChI Key
CEQMSSYIQDMJAU-CRMCWWFCSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860852P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
860852P-1MG:
860852P-BULK:
860852P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)