安全性情報
330713X
Avanti
LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
LIPIDOMIX Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
フォーム
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
包装
ampule of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
2 mL amber glass sealed ampule
構成
The Deuterated Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0)40
  • C18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0)20
  • C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)40
  • C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))20
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330713X-1EA:4548173351056
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Weili Pan et al.
Atherosclerosis, 302, 8-14 (2020-05-11)
Ceramides (Cer) are an atherogenic substance. However, the associations between specific plasma Cer levels and culprit plaque morphology in ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) patients are unclear. The study consisted of two parallel cohorts. 100 consecutive patients with STEMI were
Valentina Bosello Travain et al.
Free radical biology & medicine, 147, 80-89 (2019-12-21)
GPx8 is a glutathione peroxidase homolog inserted in the membranes of endoplasmic reticulum (ER), where it seemingly plays a role in controlling redox status by preventing the spill of H2O2. We addressed the impact of GPx8 silencing on the lipidome
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
330713X-1EA4061838626707