18448
N-Stearoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
別名:
Cer(d18:1/18:0), (2S,3R,4E)-2-(Stearoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Octadecanoyl-D-sphingosine, N-Stearoyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]octadecanamide, C18 Ceramide (d18:1/18:0), C18-Ceramide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder or crystals
組成
carbon content, 76.40%
hydrogen content, 12.64%
nitrogen content, 2.47%
官能基
amide
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI Key
VODZWWMEJITOND-NXCSZAMKSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
18448-VAR:
18448-50MG:
18448-250MG:
18448-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)