Merck
791660P
Avanti
CER2(d9)
N-palmitoyl(d9) D-erythro-sphingosine, powder
別名:
16:0-d9 Ceramide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H58D9NO3
CAS番号:
分子量:
546.96
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (791660P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 791660P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791660P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
791660P-5MG:
791660P-VAR:
791660P-BULK:
試験成績書(COA)