Merck
860837P
Avanti
CER7-2′R,6R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860837P, powder
別名:
N(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H58D9NO5
CAS番号:
分子量:
578.95
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860837P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860837P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[C@@H](O)/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
関連するカテゴリー
詳細
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides, which are lipids localized to stratum corneum. It is formed due to incorporation of hydroxyl group to long chain bases.
アプリケーション
N(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) 6R-hydroxysphingosine (CER7-2′R,6R(d9)) has been used as an internal standard for qualitative analysis of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice by liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS)/MS.
生物化学的/生理学的作用
6-Hydroxysphingosine is one of the sphingoid bases in skin.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860837P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860837P-VAR:
860837P-BULK:
860837P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Lipids and the Permeability and Antimicrobial Barriers of the Skin
Wertz Philip W
Journal of Lipids, 2018 (2018)
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)
Identification of lipids of the stratum corneum by high performance thin layer chromatography and mass spectrometry
Jamin EL, et al.
Eur. J. Mass Spectrom., 2018, 1469066718815380-1469066718815380 (2018)