Merck
860835P
Avanti
CER11-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860835P, powder
別名:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H60D9NO4
CAS番号:
分子量:
564.97
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860835P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860835P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860835P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860835P-VAR:
860835P-BULK:
860835P-1MG:
試験成績書(COA)