Merck
860846P
Avanti
CER8(d9)
N-palmitoyl(d9) 6R-hydroxysphingosine, powder
別名:
13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuterio-N-[(E,2S,3R,6R)-1,3,6-trihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H58D9NO4
CAS番号:
分子量:
562.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860846P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860846P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/[C@@](O)([H])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-19-21-23-25-27-34(39)35-32(30-36)33(38)29-28-31(37)26-24-22-20-18-14-12-10-8-6-4-2/h28-29,31-33,36-38H,3-27,30H2,1-2H3,(H,35,39)/b29-28+/t31-,32+,33-/m1/s1/i1D3,3D2,5D2,7D2
InChI Key
CAXCJECPKVAJKC-NPZBHXLWSA-N
詳細
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides. Ceramides are lipids localized to stratum corneum.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860846P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860846P-BULK:
860846P-1MG:
860846P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)