安全性情報
860754P
Avanti
3-O-methyl sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3-O-methyl D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H39NO2
CAS番号:
分子量:
313.52
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860754P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860754P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860754P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)