包装
pkg of 1 × 1 mg (860531P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860531P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C30H60NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(32)28(27-37-38(34,35)36)31-30(33)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2;/h23,25,28-29,32H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,33)(H2,34,35,36);1H3/b25-23+;/t28-,29+;/m0./s1
InChI Key
BZXZJNUBNUWPEQ-GMVBIGKRSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860531P-BULK:
860531P-1MG:
860531P-VAR:
試験成績書(COA)