由来生物
microbial
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
詳細
N-Terminal histidine-tagged
フォーム
lyophilized powder
分子量
Mw 24661.9 by amino acid sequence
&ε; (減衰係数)
18200 M-1cm-1 at 280 nm (His-tag-cleaved dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
21000 M-1cm-1 at 280 nm (uncleaved His-tagged dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物性
物理的形状
法的情報
- 7,691,414膜足場タンパク質
- 7,662,410膜足場タンパク質およびテザード膜タンパク質
- 7,622,437組織因子の構成および手法
- 7,592,008膜足場タンパク質
- 7,575,763膜足場タンパク質およびテザード膜タンパク質
- 7,083,958膜足場タンパク質
- 7,048,949膜足場タンパク質
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M6574PROC:
M6574-5MG:
M6574-BULK:
M6574-PH:
M6574-5MG-PW:
M6574-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
プロトコル
Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation